Documentos Principais
1.10164
SAFC
Hydrochloric acid 6 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
Agency
CIP (cleaning in place)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
concentração
≤0.0001% Cl- (Free Chlroine)
≤0.0001% Pb (Heavy metals)
≤0.00015% As (Arsenic)
≤0.0005% sulfate
5.7-6.3 mmol/L HCl
resíduo de evaporação
≤0.01
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.1 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
life science and biopharma (Biopharmaceutical Manufacturing)
temperatura de armazenamento
2-25°C
Aplicação
Filtered with 0.2 μmManufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1