1.28222
Cloreto de ferro(III)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cloreto férrico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
JPE
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
powder
p.e.
280-285 °C (lit.)
pf
37 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Embalagem
1282220003 (Sample kit); 1282221001 (Plastic bottle); 1282228025 (PE Bag in plastic bucket)
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1