Documentos Principais
1.03943
Supelco
Cloreto de ferro(III)
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Cloreto férrico
About This Item
Fórmula linear:
FeCl3 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
270.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-729-4
NACRES:
NA.21
Ensaio:
99.0-102.0% FeCl3 basis (iodometric)
grau:
ACS reagent
Formulário:
solid
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 5210
pressão de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% FeCl3 basis (iodometric)
Formulário
solid
potência
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
1.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
280-285 °C (lit.)
pf
37 °C (lit.)
densidade volumétrica
600‑1200 kg/m3
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.01% (total phosphorous)
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.003%
Fe2+: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
  • Nanorrevestimento de ácido tânico-ferro: Uma abordagem de tratamento promissora para melhorar a resistência antibiótica de Lactococcus lactis.: Este estudo apresenta um novo nanorrevestimento de ácido tânico-ferro melhora significativamente a resistência antibiótica de Lactococcus lactis. O cloreto de ferro(III) hexahidratado é um componente crítico na sintetização deste revestimento, demonstrando seu potencial em aplicações biomédicas, particularmente no desenvolvimento de probióticos resistentes a antibióticos (Elmaghrabi et al., 2024).
  • Extrato de pimentão doce agro-residual e nanopartículas magnéticas de óxido de ferro para enriquecimento antioxidante e nanoembalagem sustentável.: Esta pesquisa explora a síntese de nanopartículas de óxido de ferro magnético usando cloreto de ferro(III) hexahidratado e extrato de pimentão doce agro-residual. As nanopartículas são utilizadas para aplicações de enriquecimento antioxidante e nanotecnologia sustentável em embalagens, demonstrando a versatilidade do composto em química ecológica e ciência de materiais (López-Alcántara et al., 2024).
  • Aumentando a resistência de Solanum tuberosum ao Alternaria solani através de nanopartículas de óxido férrico (Fe(2)O(3)) sintetizado de forma econlógica.: Utilizando cloreto de ferro(III) hexahidratado, este estudo sintetiza nanopartículas de óxido férrico para melhorar a resistência da planta da batata a infecções fúngicas. Essa abordagem de síntese ecológica ressalta a relevância do composto na biotecnologia agrícola e na proteção sustentável das culturas (Anwaar et al., 2024).
  • Fabricação e caracterização de nanocompostos têxteis inovadores, de baixo custo e revestidos com nitreto de carbono grafítico/Fe para a degradação efetiva de corantes e riscos biológicos.: Este estudo detalha a fabricação de nanocompostos têxteis revestidos com nitreto de carbono grafítico e ferro, usando cloreto de ferro(III) hexahidratado. Os materiais resultantes são altamente eficazes na degradação dos poluentes ambientais, destacando seu potencial na remediação ambiental e no tratamento de águas residuais (Ashraf et al., 2023).
  • Melhora do desempenho dos scaffolds tubulares de poli(caprolactona)-acetato de celulose-ácido tânico pelo revestimento inspirado em mexilhões.: Esta pesquisa melhora o desempenho de scaffolds tubulares usando um processo de revestimento inspirado em mexilhões que incorpora cloreto de ferro(III) hexahidratado. O estudo demonstra maior biocompatibilidade e propriedades mecânicas, indicando potencial significativo para aplicações de engenharia de tecidos (Wang et al., 2023).
Ligação
Substitui: FX0210-1
Nota de análise
Teor (iodométrico, FeCl₃·6H₂O): 99,0%-102,0%
Identidade: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
Cloro livre: passa no teste
Substâncias ácidas: passa no teste
Nitrato (NO₃): ≤ 0,01%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Fósforo total (como PO₄): ≤ 0,01%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,005%
Ca (cálcio): ≤ 0,01%
Cu (cobre): ≤ 0,003%
Fe II (ferro II)*: ≤ 0,002%
K (potássio): ≤ 0,005%
Mg (magnésio): ≤ 0,005%
Na (sódio): ≤ 0,05%
Zn (zinco): ≤ 0,003%
* O teor de Fe(II) aumenta se as condições de armazenamento recomendadas (+15 a +25 °C) não forem observadas.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Photometric determination with Diacetyl monooxime
Photometric determination with Diacetyl monooxime in the sample clarified with Trichloracetic acid