F0638
Iron(III) sulfate hydrate
BioReagent, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
chave InChI
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?