D4196
Dehydroleucodine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
11,13-Dehydroleucodin, Dehydroleucodin, Leucodin, Lidbeckialactone, Mesatlantin E, NSC 180034, [3aS-(3aalpha,9aalpha,9bbeta)]-3,3a,4,5,9a,9b-hexahydro-6,9-dimethyl-3-methylene-azuleno[4,5-b]furan-2,7-dione, dehydro-
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥30 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C2[C@@H]([C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]3CC1)C(C)=CC2=O
InChI
1S/C15H16O3/c1-7-4-5-10-9(3)15(17)18-14(10)13-8(2)6-11(16)12(7)13/h6,10,13-14H,3-5H2,1-2H3/t10-,13-,14-/m0/s1
chave InChI
SKNVIAFTENCNGB-BPNCWPANSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)