5.08839
BIBR1532
≥98% (HPLC), solid, telomerase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Telomerase Inhibitor X, BIBR1532, BIBR 1532, BIBR-1532
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Telomerase Inhibitor X, BIBR1532,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
93 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c3c(cccc3)C(=O)O)C(=O)\C=C(/C)\c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C21H17NO3/c1-14(16-11-10-15-6-2-3-7-17(15)13-16)12-20(23)22-19-9-5-4-8-18(19)21(24)25/h2-13H,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b14-12+
chave InChI
PGFQXGLPJUCTOI-WYMLVPIESA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Teomerase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Pascolo, E., et al. 2002. J. Biol. Chem.277,15566.
Nakashima, M., et al. 2013. J. Biol. Chem.288, 33171.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3