Documentos Principais
SML3641
Sigma-Aldrich
Volasertib
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
BI 6727, BI-6727, BI6727, N-[trans-4-[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]cyclohexyl]-4-[[(7R)-7-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5-methyl-8-(1-methylethyl)-6-oxo-2-pteridinyl]amino]-3-methoxybenzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H50N8O3
Número CAS:
Peso molecular:
618.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Volasertib (BI 6727) is an orally active, ATP-competitive, potent and selective polo-like kinase (PLK) inhibitor (PLK1/2/3 IC50 = 0.87/5/56 nM by kinase assay with 7.5 μM ATP) with no significant inhibitory potency (at 10 μM) toward a panel of >50 other kinases. Volasertib exhibits antiproliferation efficacy in cancer cultures (IC50 from 11 to 37 nM) and in mice in vivo via i.v. (20-30 mg/kg/wk or 10-25 mg/kg 2x a wk; HCT-116 & CXB1 xenografts) or p.o. (7-10 mg/kg/d, 15-25 mg/kg 2x a wk, 50-70 mg/kg/wk; NCI-H460, HCT-116 & CXB1 xenografts).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)