D5794
Diacylglycerol Kinase Inhibitor II
solid
Sinônimo(s):
3-[2-[4-(bis(4-Fluorophenyl)methylene)-1-piperidinyl]ethyl]-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone, R59949
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
cor
pale yellow
pf
228-230 °C
solubilidade
0.1 M HCl: slightly soluble
0.1 M NaOH: slightly soluble
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)\C(=C2\CCN(CCN3C(=S)Nc4ccccc4C3=O)CC2)c5ccc(F)cc5
InChI
1S/C28H25F2N3OS/c29-22-9-5-19(6-10-22)26(20-7-11-23(30)12-8-20)21-13-15-32(16-14-21)17-18-33-27(34)24-3-1-2-4-25(24)31-28(33)35/h1-12H,13-18H2,(H,31,35)
chave InChI
ZCNBZFRECRPCKU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology