481480
NF-κB SN50
≥97% (HPLC), lyophilized, NF-κB translocation inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
NF-κB SN50, Cell-Permeable Inhibitor Peptide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
NF-κB SN50, Cell-Permeable Inhibitor Peptide, NF-κB SN50, CAS 213546-43-3, is a cell-permeable peptide that contains the NLS sequence of NF-κB p50 linked to the hydrophobic region of K-FGF. Inhibits translocation of the NF-κB into the nucleus.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
translocation of the NF-κB active complex into the nucleus
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição