SML0579
EVP4593
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-N-[2-(4-Phenoxyphenyl)ethyl]quinazoline-4,6-diamine, N4-[2-(4-Phenoxyphenyl)ethyl]-4,6-quinazolinediamine, QNZ
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC(C(NCCC2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=NC=N4)=C4C=C1
InChI
1S/C22H20N4O/c23-17-8-11-21-20(14-17)22(26-15-25-21)24-13-12-16-6-9-19(10-7-16)27-18-4-2-1-3-5-18/h1-11,14-15H,12-13,23H2,(H,24,25,26)
chave InChI
IBAKVEUZKHOWNG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offers many products related to calcium channels for your research needs.