SML1794
Tenofovir disoproxil fumarate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Bis(POC)PMPA fumarate, Bis{[(Isopropoxycarbonyl)oxy]methyl} ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-propanyl]oxy}methyl)phosphonate fumarate
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(/C=C/C(O)=O)=O.NC1=C2C(N(C[C@@H](C)OCP(OCOC(OC(C)C)=O)(OCOC(OC(C)C)=O)=O)C=N2)=NC=N1
InChI
1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
chave InChI
VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Bone,Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3