A2169
3′-Azido-3′-deoxythymidine
≥98% (HPLC), powder, reverse transcriptase inhibitor
Sinônimo(s):
AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3′-Azido-3′-deoxythymidine, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
pf
113-115 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
chave InChI
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Informações sobre genes
human ... HIVE1(3095)
mouse ... Slc29a1(63959)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox