Documentos Principais
U1500
Sigma-Aldrich
Urease
Type III, powder, 15,000-50,000 units/g solid
Sinônimo(s):
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Canavalia ensiformis
Nível de qualidade
tipo
Type III
Formulário
powder
atividade específica
15,000-50,000 units/g solid
peso molecular
~544620 Da
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A urease é uma enzima citosólica que catalisa a hidrólise de ureia em amônia e dióxido de carbono, com conversão inicial em carbamato e, com a hidrólise, o carbamato é decomposto ainda em amônia e ácido carbônico / carbonato. A urease é uma metaloenzima que contém níquel como cofator. A urease ocorre naturalmente em plantas, fungos e determinadas bactérias. James B. Sumner isolou a urease pela primeira vez a partir de feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) em 1926.
Peso da subunidade molecular: aprox. 90.770
Composta por seis subunidades com peso molecular total: aprox. 544.620
Ações bioquímicas/fisiológicas
A urease de Canavalia ensiformis funciona como um inseticida pela liberação de um pequeno peptídeo tóxico clivado por proteases encontradas no intestino de insetos.
Definição da unidade
Uma unidade micromolar libera 1,0 μmol de NH3 de ureia por minuto em pH 7,0 a 25 °C. É equivalente a 1,0 U.I. ou 0,054 unidade de Sumner (1,0 mg de nitrogênio amoniacal em 5 minutos em pH 7,0 a 20 °C)
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Fernanda Stanisçuaski et al.
Journal of insect physiology, 55(3), 255-263 (2009-01-06)
Ureases are metalloenzymes that are widespread among plants, fungi and bacteria. Urease isoforms (jack bean urease-JBU and canatoxin) from Canavalia ensiformis seeds are toxic to insects and fungi, suggesting a role in plant defense. The entomotoxic effect is due to
Sun-Il Kim et al.
Microorganisms, 10(1) (2022-01-22)
Ammonia from livestock manure reacts with chemical components discharged from various emission sources to produce airborne particulate matter. This study aimed to investigate a novel effective microbial agent to suppress ammonia gas emitted from manure. Both isolated L12I and 12III
Arlette Yumba-Mpanga et al.
Current medicinal chemistry, 26(1), 216-231 (2017-10-11)
In regard to urogenital tract cancer studies, an estimated 340,650 new cases and 58,360 deaths from genital system cancer and about 141,140 new cases and 29330 deaths from urinary system were projected to occur in the United States in 2012.
Han-Ho Kim et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 31(12), 1684-1691 (2021-12-29)
In this study, the physicochemical changes related to fishy smell were determined by storing high hydrostatic pressure (HHP)-treated mackerel (Scomber japonicus) meat in a refrigerator for 20 days. The inhibition of crude urease activity from Vibrio parahaemolyticus using HHP treatment
Nizam Uddin et al.
Fitoterapia, 84, 202-207 (2012-10-30)
Seven constituents were isolated from the stems of Lawsonia alba Lam., following an activity-guided isolation, which include two new constituents, namely lawsorosemarinol (1) and lawsofructose (2), one known compound 2-(β-d-glucopyranosyloxy)-1, 4-naphthoquinone (3) and four compounds, 4-hydroxy coumarine (4), 3-(4-hyroxyphenyl)-triacontyl-(Z)-propenoate (5)
Artigos
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.