Documentos Principais
666133
Sigma-Aldrich
Urease, Canavalia ensiformis
Native urease from Canavalia ensiformis. Catalyzes hydrolysis of urea to carbon dioxide and ammonia. Useful in the determination of urea in body fluids. Note: 1 KU = 1000 units.
Sinônimo(s):
Urease, Canavalia ensiformis
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Canavalia ensiformis
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 9870
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
>150 units/mg material (Nesslers)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
0.05 M Tris-HCl/0.001 M EDTA, pH 8.0: 5 mg/mL
traços de cátion
NH4+: ≤4 μmol/U (μmol/U enzyme)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native urease from Canavalia ensiformis. Catalyzes hydrolysis of urea to carbon dioxide and ammonia. Useful in the determination of urea in body fluids. Note: 1 KU = 1000 units.
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1 µmol of ammonia from urea per min at 25°C, pH 7.0.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1