U0251
Urease
Type C-3, powder, ≥600,000 units/g solid
Sinônimo(s):
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Canavalia ensiformis
Nível de qualidade
tipo
Type C-3
Formulário
powder
atividade específica
≥600,000 units/g solid
peso molecular
~544620 Da
purificado por
crystallization
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Composta por seis subunidades com peso molecular total: aprox. 544.620
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.