fonte biológica
Canavalia ensiformis
Nível de qualidade
forma
solid
peso molecular
hexamer 545 kDa
trimer ~272 kDa
contém
~20% dithiothreitol
adequação
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Composta por seis subunidades com peso molecular total: aprox. 544.620
Aplicação
- as a component of the molecular mass standard in electrophoresis
- as a component of the standard in size-exclusion chromatography
- as a reference in native-polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1