MWND500
Kit for Molecular Weights 14,000-500,000 Non-denaturing
Sinônimo(s):
protein markers, protein molecular weight standards, protein standards
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Embalagem
Proteins:
α-Lactalbumin from bovine milk
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes
Albumin from chicken egg white
Albumin from bovine serum
Urease from Jack bean
Reconstituição
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Polyacrylic acid (PAA) 438 kDa; Polyacrylic acid (PAA) 235 kDa; Polyethylenimine (PEI) 266 kDa ; Poly(dimethyl diallyl ammonium chloride) (PIDADMACl) 204 kDa; p-Aminosalicylic acid (PAS) 7800 Da; p-Aminosalicylic acid (PAS) 257 kDa; Cationic dextran (11 kDa); Chitosan (13.4 kDa)