T9767
Trypsin inhibitor
powder, suitable for electrophoresis
Sinônimo(s):
SBTI
About This Item
Produtos recomendados
product name
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean), For use as a marker in SDS-PAGE, BioReagent
fonte biológica
Glycine max (soybean)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
powder
peso molecular
20,000 Da
embalagem
vial of 5 mg
técnica(s)
electrophoresis: suitable
solubilidade
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Definição da unidade
Nota de preparo
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protocolos
Natural trypsin Inhibitors also known as serine protease inhibitors (serpins) are the largest and most diverse family of protease inhibitors. Serpins control the activation and catabolism of proteins by the inhibition of serine proteases in vivo.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.