T7659
Trypsin Inhibitor, Defined (1X) Solution
Animal component free, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
solution
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Natural trypsin Inhibitors also known as serine protease inhibitors (serpins) are the largest and most diverse family of protease inhibitors. Serpins control the activation and catabolism of proteins by the inhibition of serine proteases in vivo.