T9003
Trypsin inhibitor
lyophilized powder
Sinônimo(s):
SBTI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean), lyophilized powder
fonte biológica
Glycine max (soybean)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
20.1 kDa
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml)
soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Definição da unidade
Nota de preparo
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Nota de análise
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.