650357
Trypsin Inhibitor, Soybean, High Activity
Trypsin Inhibitor, Soybean, High Activity, CAS 9035-81-8 is of the several protease inhibitors in soybeans. Inhibits trypsin in 1:1 stoichiometry.
Sinônimo(s):
Trypsin Inhibitor, Soybean, High Activity
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥7,000 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Trypsin
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3