SRE0044
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for mammalian cell culture
Sinônimo(s):
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean), SBTI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture
fonte biológica
Glycine max (soybean)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
20 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Definição da unidade
Nota de preparo
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?