T0637
Trypsin inhibitor
saline suspension
Sinônimo(s):
Trypsin Inhibitor Agarose
About This Item
Produtos recomendados
product name
Trypsin inhibitor–Agarose, saline suspension, protein from Glycine max (soybean)
fonte biológica
protein from Glycine max (soybean)
forma
saline suspension
matriz
cross-linked 4% beaded agarose
ativação da matriz
cyanogen bromide
ligação da matriz
amino
espaçador de matriz
1 atom
capacidade
≥1 mg/mL binding capacity (trypsin)(with activity of 10,000 BAEE units per mg)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- of shrimp chymotrypsin
- of protease from Trichoderma reesei
- of Ras-interacting protein 1(Rasip 1)
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3