Documentos Principais
650275
Sigma-Aldrich
Trypsin, Iodination Grade, Human Pancreas
Sinônimo(s):
Trypsin, Iodination Grade, Human Pancreas
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
descrição
Merck USA index - 14, 9795
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥2.5 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
solubilidade
HCl: 2 mM
aqueous buffer, pH 2.5: soluble
atividade externa
Chymotrypsin, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Native trypsin from human pancreas. Serine protease that specifically hydrolyzes amides, peptides, and proteins at the C-terminus side of arginine and lysine residues.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of N-benzyl-L-arginine-pNA per min at 25°C, 200 mM Tris-HCl, pH 7.8, 20 mM CaCl₂.
forma física
Salt-free.
Nota de preparo
Prepared from tissue that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Merck Index13, 9865.
Travis, J., and Roberts, R.C. 1969. Biochemistry 8, 2884.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
when assayed against N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA (573462)
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1