SRP6311
Trypsin Pancreas from human pancreas
≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Beta-trypsin, Cationic trypsinogen, PRSS1, Serine protease 1, TRP1, TRY1, TRYP1, Trypsin I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
21-23 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TRYP1(5644)
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1