Documentos Principais
T8658
Sigma-Aldrich
Tripsina
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Porcine Trypsin, Trypsin for Mass Spectropetry
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.56
grau
Proteomics Grade
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
23.8 kDa
embalagem
vial of 100 μg
solubilidade
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
adequação
suitable for protein sequencing
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Para digestão de peptídeos por tripsina, use uma proporção de cerca de 1:100 a 1:20 de tripsina:peptídeo. O uso típico deste produto é na remoção de células aderentes de uma superfície de cultura. A concentração de tripsina necessária para desalojar as células do substrato depende principalmente do tipo de célula e da idade da cultura. As tripsinas também foram usadas para ressuspender células durante a cultura celular, para pesquisa em proteômica para digerir proteínas e em diversas digestões em gel. Outras aplicações incluem a avaliação da cristalização por técnicas baseadas em membranas e em um estudo para determinar que as taxas de dobramento de proteínas e a produção de proteínas podem ser limitadas pela presença de armadilhas cinéticas.
  • Trypsin from bovine pancreas has been used for in-gel digestion for MS (mass spectrometry) analysis.
  • It has been used for the digestion of albumin for size-exclusion chromatography.
  • It has been used for the digestion of HDL (high density lipoprotein) for LC-MS (liquid chromatography-mass spectrometry) analysis.
  • It has been used for limited proteolysis of IST1 (putative MAPK-activating protein PM28).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A tripsina cliva peptídeos no lado C-terminal dos resíduos de lisina e arginina. A taxa de hidrólise dessa reação é diminuída se houver um resíduo ácido em qualquer lado do sítio de clivagem, e a hidrólise é interrompida se houver um resíduo de prolina no lado carboxila do sítio de clivagem. O pH ótimo para a atividade de tripsina é 7-9. A tripsina também pode clivar ligações de éster e amida de derivados sintéticos de aminoácidos. O EDTA é adicionado a soluções de tripsina como um quelante que neutraliza íons de cálcio e magnésio que obscurecem as ligações peptídicas nas quais a tripsina age. A remoção desses íons aumenta a atividade enzimática.
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Componentes
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Atenção
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Definição da unidade
Uma unidade de BAEE produz A253 de 0,001 por minuto em pH 7,6 a 25 °C usando BAEE como substrato.
Nota de preparo
This product is from pancreas sourced from New Zealand. It is soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
D M Eckert et al.
Cell, 99(1), 103-115 (1999-10-16)
The HIV-1 gp41 protein promotes viral entry by mediating the fusion of viral and cellular membranes. A prominent pocket on the surface of a central trimeric coiled coil within gp41 was previously identified as a potential target for drugs that
Anthony G W Norden et al.
Kidney international, 66(5), 1994-2003 (2004-10-22)
Quantitative data on protein and polypeptide excretion in normal urine are lacking. In Fanconi syndrome, failure of proximal tubular protein reabsorption leads to 'tubular' proteinuria, but little is known about peptide excretion. Urine from normal (N=5) and Fanconi patients (Dent's
Conformational Changes in the Endosomal Sorting Complex Required for the Transport III Subunit Ist1 Lead to Distinct Modes of ATPase Vps4 Regulation.
Tan J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 30053-30053 (2015)
Shanjin Huang et al.
The Journal of biological chemistry, 279(22), 23364-23375 (2004-03-25)
The cytoskeleton is a key regulator of plant morphogenesis, sexual reproduction, and cellular responses to extracellular stimuli. During the self-incompatibility response of Papaver rhoeas L. (field poppy) pollen, the actin filament network is rapidly depolymerized by a flood of cytosolic
J S Gilchrist et al.
The Journal of biological chemistry, 268(6), 4291-4299 (1993-02-25)
Recent evidence suggests that nuclei possess Ca2+ transport mechanisms to regulate nucleoplasmic/cytosolic Ca2+ gradients. We, therefore, investigated the possibility that Ca(2+)-binding proteins may also exist within the nucleus. Electrophoretic analysis revealed the presence of an acidic 93-kDa protein (p93) in