B4153
Boc-Gln-Ala-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
~95%
Sinônimo(s):
Boc-Gln-Ala-Arg-AMC hydrochloride, Boc-Gln-Ala-Arg-Mca hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~95%
Formulário
powder
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C29H42N8O8/c1-15-13-23(39)44-21-14-17(8-9-18(15)21)35-26(42)19(7-6-12-33-27(31)32)36-24(40)16(2)34-25(41)20(10-11-22(30)38)37-28(43)45-29(3,4)5/h8-9,13-14,16,19-20H,6-7,10-12H2,1-5H3,(H2,30,38)(H,34,41)(H,35,42)(H,36,40)(H,37,43)(H4,31,32,33)
chave InChI
LQSLBVXESNRILG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?