M6159
α2-Macroglobulin from human plasma
BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
α2-M
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
~720 kDa (four glycoprotein subunits)
composição
Protein, 15-30% biuret
técnica(s)
inhibition assay: suitable
solubilidade
water: soluble 10 mg protein/mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... A2M(2)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Enzyme Explorer Product Application Index for Elastase. Leukocyte elastase is a 29KDa serine endoprotease of the Proteinase S1 Family. It exists as a single 238 amino acid-peptide chain with four disulfide bonds.
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.