L4402
Lisostafina
BioUltra, ≥97% (SDS-PAGE), Protein 40-60 % by biuret, ≥2,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Endopeptidase glicil-glicina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Staphylococcus sp.)
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥2,000 units/mg protein
peso molecular
25 kDa
composição
Protein, 40-60% biuret
concentração
40—60% protein
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for cell lysis
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
pH ideal para atividade: aprox. 7,5
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?