A3547
Achromopeptidase from bacteria
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg solid
Sinônimo(s):
ACP, Lysyl endopeptidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (LYSOBACTER SP. BACTERIA M497-1)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥1,000 units/mg solid
peso molecular
27 kDa
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for cell lysis
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
pH Optimum for activity: pH 8.5 - 9
Approximately 500-1,500 un/ml achromopetidase can be used to lyse cells at a density of OD600=0.6 over 2 hours at 37 °C.
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Achromopeptidase