Documentos Principais
SRE0018
Sigma-Aldrich
Liticase
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥2000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Lyticase from Arthrobacter luteus
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
fonte biológica
bacterial (Arthrobacter luteus)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥2000 units/mg protein
composição
Protein, ≥20% biuret
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
A liticase hidrolisa a poli-β(1→3)-glicose, como glucana da parede celular de levedura.
Definição da unidade
Uma unidade produzirá uma ΔA800 de 0,001 por minuto em pH 7,5 a 25 °C, usando uma suspensão de levedura como substrato em uma mistura de reação de 3 ml.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Louis Dacquay et al.
G3 (Bethesda, Md.), 7(6), 1799-1809 (2017-04-30)
Actively proliferating cells constantly monitor and readjust their metabolic pathways to ensure the replenishment of phospholipids necessary for membrane biogenesis and intracellular trafficking. In
Protocolos
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.