Documentos Principais
04963
Sigma-Aldrich
Lyticase from Bacillus subtilis
≥500 U/mL
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Formulário
liquid
viscous liquid
Nível de qualidade
atividade específica
≥500 U/mL
solubilidade
H2O: 1:10, clear, colorless to very faintly green
adequação
corresponds for SDS-PAGE
temperatura de armazenamento
−20°C
Definição da unidade
1U corresponds to the amount of enzyme which decreases the absorbance at 800 nm by 0.001 per minute at pH 7.5 and 25 C (Yeast, Cat. No. 51475, as substrate).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.