Key Documents
SAE0098
Sigma-Aldrich
Liticase
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, ≥2000 units/mg protein, lyophilized powder
Sinônimo(s):
(1,3)-β-D-Glucan endohydrolase, 1,3-β-Glucan glucohydrolase
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bacterial (Arthrobacter luteus)
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥2000 units/mg protein
Características
DNA free
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for cell lysis
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Yeast cells are difficult to disrupt because the cell walls may form capsules or resistant spores. DNA can be extracted from yeast by using lysing enzymes such as lyticase, chitinase, zymolase, and gluculase to induce partial spheroplast formation; spheroplasts are subsequently lysed to release DNA. Lyticase is preferred to digest cell walls of yeast and generate spheroplasts from fungi for transformation.
Reported to be useful for lysis of Ashbya, Candida, Debaryomyces, Eremothecium, Endomyces, Hansenula, Hanseniaspora, Kloeckera, Kluyveromyces, Lipomyces, Metschikowia, Pichia, Pullularia, Torulopsis, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes, and Schwanniomyces species.
Purified Lyticase SAE0098 undergoes strict quality control testing to ensure the absence of detectable levels of contaminating DNA using 35 cycles PCR amplification of 16S and 18S rDNA using universal primer sets.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A liticase hidrolisa a poli-β(1→3)-glicose, como glucana da parede celular de levedura.
Definição da unidade
Uma unidade produzirá uma ΔA800 de 0,001 por minuto em pH 7,5 a 25 °C, usando uma suspensão de levedura como substrato em uma mistura de reação de 3 ml.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.