Key Documents
L2524
Sigma-Aldrich
Liticase
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret
Sinônimo(s):
Enzima de lise, Líticase bacteriana
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bacterial (Arthrobacter luteus)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥2,000 units/mg protein
composição
Protein, ≥20% biuret
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for cell lysis
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
A lisozima proveniente de Arthrobacter luteus tem sido utilizada:
  • para esferoplastação das células
  • como componente de solução digestiva para incubar células de levedura visando a digestão da parede celular
  • na hidrólise enzimática do precipitado de micélio para preparar protoplastos.
A liticase de Arthrobacter luteus foi usada para lisar a parede celular de fungos para isolamento de DNA.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A enzima lisozima é frequentemente utilizada em pesquisa fúngica, especialmente para identificação de espécies utilizando técnicas baseadas em reação em cadeia da polimerase (PCR). Ela pode quebrar ligações β (1→3) e β (1→4) entre unidades de glicose. A lisozima serve como indicador da resposta hospedeira mediada por macrófagos, correlaciona-se com a morte de células brancas e possui uma alta taxa de renovação. Níveis elevados de lisozima sérica foram observados em várias condições inflamatórias crônicas, doenças inflamatórias intestinais, distúrbios hematológicos e distúrbios renais. A lisozima tipo c, proveniente da clara de ovo de galinha, é comumente utilizada como modelo para estudar a estrutura e função das proteínas. A muramidase exibe principalmente atividade bactericida contra bactérias Gram-positivas. O método descrito no boletim para determinação de massas moleculares usando cromatografia de filtração em gel é uma versão modificada de técnicas publicadas existentes. Os padrões de proteína incluídos neste kit podem ser compatíveis com outros sistemas cromatográficos, como cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). No entanto, certos sistemas de tampão podem afetar os volumes de eluição da albumina e da anidrase carbônica. As proteínas deste kit têm um intervalo de massa molecular que vai de 29 kDa a 699 kDa.
As células de levedura são difíceis de romper porque as paredes celulares podem formar cápsulas ou esporos resistentes. O DNA pode ser extraído da levedura usando enzimas de lise, como a liticase, para induzir a formação parcial de esferoplastos. Os esferoplastos são posteriormente lisados para liberar o DNA. A liticase é preferida para digerir as paredes celulares da levedura e gerar esferoplastos de fungos para transformação. Contém laminaripentaohidrolase de β-(1→3)-glucano juntamente com atividades de β-(1→3)-glucanase, protease e mananase. A liticase é usada para células de leveduras como Candida, Debaryomyces, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes, Eremothecium e Schwanniomyces.
A liticase hidrolisa a poli-β(1→3)-glicose, como glucana da parede celular de levedura.
Definição da unidade
Uma unidade produzirá uma ΔA800 de 0,001 por minuto em pH 7,5 a 25 °C, usando uma suspensão de levedura como substrato em uma mistura de reação de 3 ml.
forma física
Pó parcialmente purificado e liofilizado contendo sais tampão de fosfato de potássio e estabilizantes
Outras notas
Para uso em P&D apenas. Não destinado ao uso em medicamentos, doméstico ou outros. Consulte a Folha de Dados de Segurança para obter informações sobre riscos e práticas seguras de manuseio.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
A protein transformation protocol for introducing yeast prion particles into yeast
Tanaka M, et al.
Methods in Enzymology, 470, 681-693 (2010)
Hagen Frickmann et al.
BMC microbiology, 19(1), 75-75 (2019-04-10)
The potential of next-generation sequencing (NGS) for hypothesis-free pathogen diagnosis from (poly-)microbially contaminated, formalin-fixed, paraffin embedded tissue samples from patients with invasive fungal infections and amebiasis was investigated. Samples from patients with chromoblastomycosis (n = 3), coccidioidomycosis (n = 2), histoplasmosis (n = 4), histoplasmosis or
Daniel Zenklusen et al.
Nature structural & molecular biology, 15(12), 1263-1271 (2008-11-18)
Proper execution of transcriptional programs is a key requirement of gene expression regulation, demanding accurate control of timing and amplitude. How precisely the transcription machinery fulfills this task is not known. Using an in situ hybridization approach that detects single
Anne Schwabe et al.
Nature communications, 5, 4798-4798 (2014-09-03)
Individual cells respond very differently to changes in environmental conditions. Stochasticity causes cells to respond at different times, magnitudes or both. Here we disentangle and quantify these two sources of heterogeneity. We track the adaptation dynamics of single Saccharomyces cerevisiae
Joana Segura et al.
Nature communications, 9(1), 3989-3989 (2018-09-30)
The interplay between chromatin structure and DNA topology is a fundamental, yet elusive, regulator of genome activities. A paradigmatic case is the "linking number paradox" of nucleosomal DNA, which refers to the incongruence between the near two left-handed superhelical turns
Protocolos
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.