SRE0006
Thymidine Phosphorylase, recombinant from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL
Sinônimo(s):
Gliostatins, PD-ECGF, Thymidine:orthophosphate deoxy-D-ribosyltransferase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
≥500 units/mL
técnica(s)
inhibition assay: suitable
cor
colorless to yellow
solubilidade
soluble
water: soluble
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Escherichia coli ... deoA(948901)
Descrição geral
The E. coli thymidine phosphorylase shares 40% sequence homology with the human sequence, which is identical to the angiogenic agent platelet-derived endothelial growth factor. The purified E. coli enzyme has been shown to stimulate blood vessel growth in chick chorioallantoic membrane assays.
Aplicação
- in a study to evaluate biomarkers for advanced breast cancer patients treated with capecitabine-based first-line chemotherapy.
- in a study to investigate implications for the clinical efficacy of nucleoside analogues.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?