Documentos Principais
SAE0092
Sigma-Aldrich
Mutanolisina
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Mutanolysin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Streptomyces sp. (Streptomyces globisporus ATCC 21553)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥4000 units/mg protein (biuret)
peso molecular
23 kDa
~18.5 kDa
Características
DNA free
concentração
≥40% protein
técnica(s)
nucleic acid detection: suitable
adequação
suitable for cell lysis
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Proporciona lise celular branda para o isolamento de biomoléculas facilmente degradáveis e RNA de bactérias. Ele também foi usado na formação de esferoplastos para isolamento de DNA.
Purified Mutanolysin SAE0092 undergoes strict quality control testing to ensure the absence of detectable levels of contaminating DNA using 35 cycles PCR amplification of 16S and 18S rDNA using universal primer sets.
Mutanolysin is a muralytic enzyme, suitable for usage in isolation of nucleic acids, from Gram-positive bacteria (e.g. Listeria, Lactobacillus, Lactococcus),(8) and also from other bacteria that are difficult to lyse with lysozyme only.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A mutanolisina é uma N-acetilmuramidase. Como a lisozima, ela é uma enzima muralítica que cliva a ligação β-N-acetilmuramil-(1→4)-N-acetilglucosamina do polímero peptidoglicano-polissacarídeo da parede celular bacteriana. Suas porções terminais carboxi estão envolvidas no reconhecimento e na ligação a polímeros específicos da parede celular. A mutanolisina lisa Listeria e outras bactérias gram positivas, como Lactobacillus e Lactococcus.
Características e benefícios
Suitable for difficult-to-lyse samples.
Microbial DNA free, minimizing DNA contamination from reagents in workflow.
Suitable for the isolation of nucleic acids from Gram-positive bacteria, including Listeria, Lactobacillus, and Lactococcus.
Definição da unidade
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
forma física
Lyophilized powder containing Ficoll® and sodium succinate buffer salts
Informações legais
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Lisostafina lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L7386
Lisostafina
Liticase Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥2000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
SRE0018
Liticase
Lisostafina BioUltra, ≥97% (SDS-PAGE), Protein 40-60 % by biuret, ≥2,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L4402
Lisostafina
Lisostafina Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
Sigma-Aldrich
SRE0053
Lisostafina
Lisozima BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L4919
Lisozima
Lisostafina aseptically filled
Sigma-Aldrich
L2898
Lisostafina
Lisozima powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L6876
Lisozima
Stacey M Broomall et al.
Applied and environmental microbiology, 82(2), 596-607 (2015-11-15)
Effective microbial forensic analysis of materials used in a potential biological attack requires robust methods of morphological and genetic characterization of the attack materials in order to enable the attribution of the materials to potential sources and to exclude other
G B Calandra et al.
Infection and immunity, 28(3), 1033-1037 (1980-06-01)
Group B streptococci, refractory to previously tested muralysins under physiological conditions, were successfully converted to protoplasts by use of a recently describede N-acetyl muramidase, mutanolysin, derived from a streptomycete. Purified enzyme was effective, but crude preparations, although degrading cell walls
K Yokogawa et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 6(2), 156-165 (1974-08-01)
Mutanolysin partially purified from the culture filtrate of Streptomyces globisporus 1829 consists of two main lytic enzymes with an isoelectric point near pH 8.5 and 10, respectively, and proteolytic enzyme is associated with the latter lytic enzyme. Mutanolysin exhibited maximal
Martin Bastian Pedersen et al.
Journal of bacteriology, 190(14), 4903-4911 (2008-05-20)
Lactococcus lactis is a widely used food bacterium mainly characterized for its fermentation metabolism. However, this species undergoes a metabolic shift to respiration when heme is added to an aerobic medium. Respiration results in markedly improved biomass and survival compared
Caroline Meyer Olesen et al.
Microorganisms, 9(7) (2021-08-08)
Investigation of changes in the skin microbiome following treatment of atopic dermatitis (AD) with dupilumab may provide valuable insights into the skin microbiome as a therapeutic target. The aim of this study is to assess changes in the AD skin
Artigos
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.