A3422
Achromopeptidase from bacteria
partially purified powder, ≥20,000 units/mg solid
Sinônimo(s):
ACP, Achromopeptidase
About This Item
Produtos recomendados
forma
partially purified powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥20,000 units/mg solid
peso molecular
27 kDa
atividade externa
Collagenase, present
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- in the homogenization step for genomic DNA extraction from microbial biofilm
- in the lysis of gram-positive strains(
- for DNA extraction from Nocardia strains
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Achromopeptidase