I6505
Diethylaminoethyl–Sephacel®
aqueous ethanol suspension, 40-160 μm (wet), exclusion limit ~1,000,000 Da
Sinônimo(s):
DEAE-Sephacel®
About This Item
Produtos recomendados
forma
aqueous ethanol suspension
Nível de qualidade
técnica(s)
activity assay: suitable
tamanho de partícula
40-160 μm (wet)
tamanho de poro
~1,000,000 Da exclusion limit
pH
2—12
capacidade
100-140 μeq/mL, gel
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)O[C@H]2CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the purification of media samples by ion-exchange chromatography
- in the isolation of glycosaminoglycans (GAG) from cultured animal cells
- in the purification of cytotoxic fractions from Tritrichomonas foetus isolates
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
54 °C