Documentos Principais
T0303
Sigma-Aldrich
Tripsina
Type IX-S, lyophilized powder, 13,000-20,000 BAEE units/mg protein
Sinônimo(s):
Serine Protease 1
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.78
tipo
Type IX-S
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
peso molecular
23.8 kDa
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
chymotrypsin ≤1.0 units/mg protein
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Para digestão de peptídeos por tripsina, use uma proporção de cerca de 1:100 a 1:20 de tripsina:peptídeo. O uso típico deste produto é na remoção de células aderentes da superfície de uma cultura. A concentração de tripsina necessária para deslocar as células do seu substrato depende principalmente do tipo de célula e da idade da cultura. As tripsinas também foram usadas para ressuspender células durante a cultura celular, para pesquisa em proteômica para digerir proteínas e em diversas digestões em gel†. Outras aplicações incluem a avaliação da cristalização por técnicas baseadas em membranas e em um estudo para determinar que as taxas de dobramento de proteínas e a produção de proteínas podem ser limitadas pela presença de armadilhas cinéticas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A tripsina cliva peptídeos no lado C-terminal dos resíduos de lisina e arginina. A velocidade da hidrólise dessa reação é retardada se houver um resíduo ácido em qualquer um dos lados do sítio de clivagem e a hidrólise é interrompida se houver um resíduo de prolina no lado carboxílico do sítio de clivagem. O pH ideal para atividade da tripsina é 7-9. A tripsina pode agir também para clivar ligações de ésteres e amidas em derivados sintéticos de aminoácidos. O EDTA é adicionado às soluções de tripsina como agente quelante que neutraliza os íons de cálcio e magnésio que obstruem as ligações peptídicas nas quais a tripsina age. A remoção desses íons aumenta a atividade enzimática.
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Componentes
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Atenção
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Definição da unidade
Uma unidade de BAEE produz um ΔA253 de 0,001 por minuto em pH 7,6 a 25 °C usando BAEE como substrato. Uma unidade de BTEE = 320 unidades de ATEE. Volume de reação = 3,2 ml (caminho óptico de 1 cm).
Nota de preparo
This product is a lyophilized powder soluble in Hank′s Balanced Salt Solution at 25 mg/mL.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
vibrant-m
T2600000
Trypsin
Tripsina ≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T7309
Tripsina
Tripsina suitable for protein sequencing, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
T8658
Tripsina
G K German et al.
Biophysical journal, 102(11), 2424-2432 (2012-06-21)
We study the drying of stratum corneum, the skin's outermost layer and an essential barrier to mechanical and chemical stresses from the environment. Even though stratum corneum exhibits structural features across multiple length-scales, contemporary understanding of the mechanical properties of
S Rajeshkumar et al.
Fish & shellfish immunology, 26(3), 429-437 (2009-01-15)
The protective efficacy of oral delivery of a DNA construct containing the VP28 gene of WSSV encapsulated in chitosan nanoparticles was investigated in black tiger shrimp (Penaeus monodon). The results showed that significant survival was obtained in WSSV-challenged shrimp at
Sulena Polez et al.
PloS one, 11(12), e0167207-e0167207 (2016-12-03)
A significant barrier to insulin is affordability. In this manuscript we describe improvements to key steps in the insulin production process in Pichia pastoris that reduce cost and time. The strategy for recovery and processing of human insulin precursor has
Jelle Matthijnssens et al.
Journal of virology, 84(4), 2013-2026 (2009-11-27)
Although few simian rotaviruses (RVs) have been isolated, such strains have been important for basic research and vaccine development. To explore the origins of simian RVs, the complete genome sequences of strains PTRV (G8P[1]), RRV (G3P[3]), and TUCH (G3P[24]) were
Karol Szczepanek et al.
The Journal of biological chemistry, 286(34), 29610-29620 (2011-07-01)
Expression of the STAT3 transcription factor in the heart is cardioprotective and decreases the levels of reactive oxygen species. Recent studies indicate that a pool of STAT3 resides in the mitochondria where it is necessary for the maximal activity of