Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
T9201
Sigma-Aldrich
Tripsina
powder, ≥7,500 BAEE units/mg solid
Sinônimo(s):
Serine Protease 1
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Formulário
powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥7,500 BAEE units/mg solid
peso molecular
23.8 kDa
composição
, ≥90 % protein
Impurezas
≤3 BTEE units/mg solid Chymotrypsin
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Para digestão de peptídeos por tripsina, use uma proporção de cerca de 1:100 a 1:20 de tripsina:peptídeo. O uso típico deste produto é na remoção de células aderentes de uma superfície de cultura. A concentração de tripsina necessária para desalojar as células do substrato depende principalmente do tipo de célula e da idade da cultura. As tripsinas também foram usadas para ressuspender células durante a cultura celular, para pesquisa em proteômica para digerir proteínas e em diversas digestões em gel. Outras aplicações incluem a avaliação da cristalização por técnicas baseadas em membranas e em um estudo para determinar que as taxas de dobramento de proteínas e a produção de proteínas podem ser limitadas pela presença de armadilhas cinéticas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A tripsina cliva peptídeos no lado C-terminal dos resíduos de lisina e arginina. A taxa de hidrólise dessa reação é diminuída se houver um resíduo ácido em qualquer lado do sítio de clivagem, e a hidrólise é interrompida se houver um resíduo de prolina no lado carboxila do sítio de clivagem. O pH ótimo para a atividade de tripsina é 7-9. A tripsina também pode clivar ligações de éster e amida de derivados sintéticos de aminoácidos. O EDTA é adicionado a soluções de tripsina como um quelante que neutraliza íons de cálcio e magnésio que obscurecem as ligações peptídicas nas quais a tripsina age. A remoção desses íons aumenta a atividade enzimática.
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Componentes
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Atenção
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Definição da unidade
Uma unidade de BAEE produz A253 de 0,001 por minuto em pH 7,6 a 25 °C usando BAEE como substrato.
Nota de preparo
This product is from pancreas sourced from New Zealand. It is soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vandana Shashi et al.
Human mutation, 40(8), 1115-1126 (2019-07-03)
Encoding the slow skeletal muscle isoform of myosin binding protein-C, MYBPC1 is associated with autosomal dominant and recessive forms of arthrogryposis. The authors describe a novel association for MYBPC1 in four patients from three independent families with skeletal muscle weakness
Rasmus Karstad et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(14), 6294-6305 (2012-06-23)
This study investigates how the S1 and S3 site of trypsin can be challenged with cationic amino acid analogues to yield active antimicrobial peptides with stability toward tryptic degradation. It is shown that unnatural analogues can be incorporated to generate
Claire E J Waterborg et al.
PloS one, 13(10), e0205902-e0205902 (2018-10-20)
Rheumatoid arthritis is an auto-immune disease of the synovial joints, hallmarked by chronic inflammation and subsequent progressive tissue destruction. TYRO3, AXL and MER (gene name Mertk) (TAM) receptors are part of a negative feedback signaling system in the immune reaction
Christo Nanev et al.
IUCrJ, 8(Pt 2), 270-280 (2021-03-13)
The nucleation ability of pores is explained using the equilibration between the cohesive energy maintaining the integrity of a crystalline cluster and the destructive energy tending to tear it up. It is shown that to get 3D crystals it is
Rachel Freire et al.
Scientific reports, 9(1), 7029-7029 (2019-05-09)
Celiac disease (CD) is an immune-mediated disorder triggered by gluten exposure. The contribution of the adaptive immune response to CD pathogenesis has been extensively studied, but the absence of valid experimental models has hampered our understanding of the early steps