T1005
Tripsina
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
Sinônimo(s):
Serine Protease 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
tipo
Type XI
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥6,000 BAEE units/mg protein
peso molecular
23.8 kDa
composição
protein, 90-100%
Impurezas
salt, essentially free
solubilidade
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
atividade externa
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- For Trypsinization, for eliminating the membrane bound alloantigen.
- For incubating 20-kD amylase-binding component, to evaluate its Chemical nature.
- To prepare lactoferrin degradation products for evaluating its antiadipogenic activity.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Os inibidores de protease de serina, inclusive o DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e a aprotinina, dentre outros, inibem a tripsina.
Componentes
Atenção
Definição da unidade
Nota de preparo
inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves