T1763
Trypsin Agarose
buffered aqueous suspension, from bovine pancreas trypsin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas (trypsin)
forma
buffered aqueous suspension
concentração
≥15 units/mL (packed gel)
Extensão da rotulagem
≥15 units per mL packed gel
matriz
cross-linked beaded agarose
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3