P4406
Papain Agarose from papaya latex
lyophilized powder, 90-150 units/mL packed gel
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
papaya (latex)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
90-150 units/mL packed gel
peso molecular
21 kDa
Extensão da rotulagem
3,000-5,000 units per g agarose (at pH7.0 at 30 °C.)
matriz
beaded agarose
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Also hydrolyzes esters and amides.
Definição da unidade
forma física
inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.