P3375
Papain from papaya latex
crude powder, 1.5-10 units/mg solid
Sinônimo(s):
Papainase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crude powder
atividade específica
1.5-10 units/mg solid
peso molecular
23.4 kDa
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- in the enzyme cocktail to evaluate the efficacy of B complex vitamers liberation from nutritional yeast powder
- in the enzyme mixture for the digestion of bovine milk samples for the analysis of three vitamin B1 molecules
- as a biocatalyst for the hydrolysis of (R,S)-naproxen 2,2,2-trifluoroethyl ester in water-saturated solvents
Ações bioquímicas/fisiológicas
pH optimum 6.0-7.0
Also hydrolyzes esters and amides.
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Qualidade
Definição da unidade
Outras notas
Inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.