P3125
Papain from papaya latex
buffered aqueous suspension, 2× Crystallized, ≥16 units/mg protein
Sinônimo(s):
Papainase
About This Item
Produtos recomendados
forma
buffered aqueous suspension
qualidade
2× Crystallized
atividade específica
≥16 units/mg protein
peso molecular
23.4 kDa
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Muller glial cells
- cartilage explants
- GAG and DNA content of the tissue constructs
- decellularized tissue samples.
Ações bioquímicas/fisiológicas
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
pH optimum 6.0-7.0
Also hydrolyzes esters and amides.
Definição da unidade
forma física
Outras notas
inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
Artigos
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.