B7260
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
Sinônimo(s):
Bz-Arg-AMC hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, protease substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C23H25N5O4.ClH/c1-14-12-20(29)32-19-13-16(9-10-17(14)19)27-22(31)18(8-5-11-26-23(24)25)28-21(30)15-6-3-2-4-7-15;/h2-4,6-7,9-10,12-13,18H,5,8,11H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30)(H4,24,25,26);1H/t18-;/m0./s1
chave InChI
XKAVYOJOHZLTDF-FERBBOLQSA-N
Aplicação
- as a substrate for trypsin-like proteolysis of peptide in red blood cells
- as a substrate for midgut proteases of Pieris brassicae
- as a substrate in screening serine protease activity of venom
Embalagem
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.