C3637
Z-L-Lys-ONp hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine 4-nitrophenyl ester hydrochloride (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Z-L-Lys-ONp hydrochloride,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O6.ClH/c21-13-5-4-8-18(22-20(25)28-14-15-6-2-1-3-7-15)19(24)29-17-11-9-16(10-12-17)23(26)27;/h1-3,6-7,9-12,18H,4-5,8,13-14,21H2,(H,22,25);1H/t18-;/m0./s1
chave InChI
JFZLPXVXTZKFDV-FERBBOLQSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?