C3647
Z-L-Lys-SBzl hydrochloride
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
N-α-Cbz-L-lysine thiobenzyl ester hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Z-L-Lys-SBzl hydrochloride,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)SCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O3S.ClH/c22-14-8-7-13-19(20(24)27-16-18-11-5-2-6-12-18)23-21(25)26-15-17-9-3-1-4-10-17;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
chave InChI
PNDSXGXPDJRQAV-FYZYNONXSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?