Documentos Principais
322123
Sigma-Aldrich
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid)
Sulfhydryl reagent used to characterize reactive SH groups.
Sinônimo(s):
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid), DTNB, Ellman’s Reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8N2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
396.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
descrição
RTECS - DG9650000
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
yellow
solubilidade
ethanol: 8 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(Sc2cc(c(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)c1cc(c(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sulfhydryl reagent used to characterize reacting SH groups. Useful in photometric determination of thiols.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Useful in photometric determination of thiols
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparo
May require gentle heating for complete solubilization.
Outras notas
Ellman, G.L., et al. 1961. Biochem. Pharmacol.7, 88.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3