Documentos Principais
D218200
Sigma-Aldrich
Ácido 5,5′-ditiobis(2-nitrobenzoico)
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
3-Carboxi-4-nitrofenil dissulfeto, Bis(3-carboxi-4-nitrofenil) dissulfeto, DTNB, Reagente de Ellman, Ácido 6,6′-dinitro-3,3′-ditiodibenzoico
About This Item
Fórmula linear:
[-SC6H3(NO2)CO2H]2
CAS Number:
Peso molecular:
396.35
Beilstein:
1896821
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
240-245 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
DTNB (Ellman’s reagent) is commonly used for quantification of sulfhydryl (thiol) groups in proteins and biomolecules.
Aplicação
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) is a water soluble reagent mainly used for the derivatization of sulfhydryl groups.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)